Merck
M3769
Medium 199
Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
M199 Medium, TCM 199
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
M2520M2154M0393
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
-
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Application
Medium 199 has been used:
  • to culture the primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for use in cell viability assay
  • to flush the uterine horn of gilts to recover day 12 conceptuses from uteri
  • to culture the peritoneal cells and immortalized human mesothelial cells (MeT-5A and ATCC-CRL-9444)
Preparation Note
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diane G Edmondson et al.
mBio, 12(1) (2021-02-25)
The bacterium that causes syphilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, has now been cultured in vitro continuously for periods exceeding 3 years using a system consisting of coculture with Sf1Ep rabbit epithelial cells in TpCM-2 medium and a low-oxygen environment. In
Luciana de Lima Ferreira et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(12), e0009015-e0009015 (2020-12-29)
Trypanosoma rangeli is a non-pathogenic protozoan parasite that infects mammals, including humans, in Chagas disease-endemic areas of South and Central America. The parasite is transmitted to a mammalian host when an infected triatomine injects metacyclic trypomastigotes into the host's skin
J L N Barratt et al.
Parasitology, 137(13), 1867-1878 (2010-07-09)
Dientamoeba fragilis is a pathogen of the human gastrointestinal tract that is a common cause of diarrhoea. A paucity of knowledge on the in vitro cultivation and cryopreservation of Dientamoeba has meant that few studies have been conducted to investigate
Klaus Kratochwill et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 27(3), 937-946 (2011-08-23)
Exposure of mesothelial cells to peritoneal dialysis fluids (PDF) results in cytoprotective cellular stress responses (CSR) that counteract PDF-induced damage. In this study, we tested the hypothesis that the CSR may be inadequate in relevant models of peritoneal dialysis (PD)
Hung-Chang Chou et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 208, 112136-112136 (2021-10-11)
Nitric oxide (NO) is a potential therapeutic agent for various diseases. However, it is challenging to deliver this unstable, free-radical gaseous molecule in the body. Various nanoparticle-based drug delivery systems have been investigated as promising NO carriers without detailed characterization
Artikel
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Protokolle
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.