Fortfahren mit
M7310
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
392 μL/well, round bottom clear wells, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650201
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polypropylene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polypropylene , round bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650201
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Multiwellplatten von Greiner Standard-Mikrotiterplattengrundfläche DNAse-/RNAse-frei Pyrogenfrei durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL Geeignet für Anwendungen, die eine erhöhte Chemikalienresistenz oder Wärmestabilität erfordern, z. B. Flüssiglagerung oder Verbindungsbibliotheken beim Wirkstoffscreening.
96W Microplate, well working volume 50-300 μL; maximum volume 355 μL.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8060M7935M8935
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
clear polypropylene , round bottom clear wells
material
colorless polypropylene , round bottom clear wells
material
black polypropylene , round bottom black wells
material
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells
manufacturer/tradename
Greiner 650201
manufacturer/tradename
Greiner 650261
manufacturer/tradename
Greiner 650209
manufacturer/tradename
Greiner 651209
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
300 μL
working volume
300 μL
working volume
300 μL
working volume
335 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)