Merck
M2261
L-Mannonsäure-γ-lacton
Synonym(e):
L-Mannono-1,4-lactone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)