Fortfahren mit
G2164
Gluconolacton
99.0-101.0%, meets USP testing specifications
Synonym(e):
D-(+)-Gluconsäure δ-Lacton, 1,2,3,4,5-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, D-(+)-Dextronsäure-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-016-5
Beilstein/REAXYS Number:
83286
MDL number:
€ 43,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
crystalline
color
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI key
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
General description
Gluconolactone is a non-toxic component of the skin. It has anti-oxidant and free radical scavenging effects. Gluconolactone has antiaging and skin-firming properties. It acts as a β-glucosidase inhibitor. Gluconolactone stimulates cellulase gene expression.
Application
Gluconolactone has been used:
  • to control the acidification kinetics of natural rubber latex (NRL) suspensions
  • to study its effects on inhibition and disintegration of collagen fibrils
  • to prepare alginate hydrogel
Biochem/physiol Actions
Glucono-d-lactone increased the doubling time and activated enzymes involved in the oxidative pentose phosphate pathway of Saccharomyces cerevisiae.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR36561294150347425
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99% (acidimetric)
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL
form
crystalline
form
-
form
-
form
solid
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gluconolacton
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)