Merck
M041030
Sigma-Aldrich
Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Synonym(e):
Fluorescein amidite
Größe auswählen
0.1 G
€ 127,00
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.1 G
€ 127,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H58N3O10P
Molekulargewicht:
843.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥95% (31P-NMR)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-35-34(26-31)41(51)59-46(35)36-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(36)58-39-28-33(18-21-37(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChIKey
XUQUNBOKLNVMMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)