Fortfahren mit
M046030
Cyanin-5-Phosphoramidit
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
Synonym(e):
2-[5-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-yliden]-1,3-pentadien-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.05 mmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
0.1 mmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 355,00
0.25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 826,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C60H72N4O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
944.21
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
(reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
Form:
solid
Solubility:
acetonitrile: 0.1 M, clear, blue
Storage temp.:
−20°C
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
(reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
form
solid
mol wt
944.21 g/mol
color
clear blue0.1M in Acetonitrile
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, blue
compatibility
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Phosphoramidit-Technologie eignet sich ideal zum Modifizieren vonsynthetischen Oligonukleotiden mit kovalent gebundenen Reporter-Einheiten,Linkern, Spacern oder Haptenen. Sigma-Aldrich hat beliebte Reporter undLinker für DNA/RNA-Synthesevorrichtungen wie β-Cyanoethyl-phosphoramidite im Angebot. Cyanin-5-phosphoramidit ist eine der Markierungen, deren Absorptionsmaximum bei 646 nm und Emissionsmaximum bei 662 nm liegt.Cyanin-5-phosphoramidit ist für ABI Synthesizer ausgelegt.
Legal Information
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M046080M047000M047030
description
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
description
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
description
-
description
configured for ABI
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
(reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
assay
(reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
assay
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
form
solid
form
-
form
-
form
solid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
color
clear blue0.1M in Acetonitrile
color
clear blue0.1M Acetonitrile
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanin-5-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)