Fortfahren mit
M041130
6-Fluorescein-Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
6-FAM-phosphoramidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
0.25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H58N3O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
843.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
solid white to off-white
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI key
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphoramidit-Technologie eignet sich ideal zum Modifizieren vonsynthetischen Oligonukleotiden mit kovalent gebundenen Reporter-Einheiten,Linkern, Spacern oder Haptenen. Sigma-Aldrich hat beliebte Reporter undLinker für DNA/RNA-Synthesevorrichtunten wie β-Cyanoethyl-phosphoramidite im Angebot. 6-Fluoreszeinphosphoramidit ist eine dieser Markierungen, deren Absorptionsmaximum 496 nm und Emissionsmaximum 520 nm beträgt.Hauptmerkmale von 6-Fluoreszeinphosphoramidit:
  • 6-Fluoreszeinphosphoramidit besteht aus einem Isomer, das aus6-Carboxyfluoreszein gewonnen wird
  • Kann durch Standardsyntheseprotokolle an das 5′-Endedes Oligonukleotids gekuppelt werden
  • Schutzgruppen an der Fluoreszein-Einheit werden unter Standardbedingungenfür Spaltung und Entschützung mit konzentriertem Ammoniak entfernt
  • Ein Detritylierungsschritt ist nicht erforderlich, da das Fluoreszeinphosphoramiditkeine DMT-Gruppe enthält
  • Das markierte Oligonukleotid ist nach dem Abdampfen von Ammoniak bereit zur Verwendungin den meisten Anwendungen. Standardverfahren können eingesetzt werden, wenn eine zusätzlicheAufreinigung erforderlich ist.
  • Gleichbleibende Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem6-Fluoreszeinphosphoramidit ist für ABI Synthesizer ausgelegt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M041180M043100M045030
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
-
description
configured for ABI, configured for ÄKTA® and OligoPilot®
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
color
solid white to off-white
color
solid white to off-white
color
white to off-white, powder
color
white to off-white, powder
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
solubility
-
solubility
-
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluorescein-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)