GL11430
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonym(e):
DMT-locG(ib) amidite
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
soluble, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?