Fortfahren mit
L6152
D-Luciferin
BioXtra, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-carbonsäure, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolcarbonsäure, Leuchtkäfer-Luciferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
€ 1.003,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
219-981-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30484
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-Luciferin, synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
General description
D-Luciferin is mainly produced in bioluminescent organisms. It has the ability to simply circulate across the blood testis barrier, blood brain barrier and the blood placenta barrier. This small molecule is sensitive to light and oxygen. It is also sensitive to moisture in its powder form.
Application
Substrat für Leuchtkäfer-Luciferase mit einer KM von etwa 2 μM.
D-Luciferin has been used in the preparation of the reaction mixture for nitric oxide determination by minescence measurement. It has also been used in the preparation of D-luciferin stock solution for luciferin assays.
Other Notes
Highly purified grade with reduced levels of inhibitor relative to L 9504
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9504L688250227
description
synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
description
synthetic
description
lyophilized powder, synthetic
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Luciferin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)