Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.K/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
UMBKGTQQGYPQBE-OGFXRTJISA-M
Application
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description synthetic | description ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility water: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?