Fortfahren mit
L8511
Leupeptin
powder, ≥85% (HPLC)
Synonym(e):
Leupeptin -hemisulfat (Salz), Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
€ 259,25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 994,00
€ 844,90
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.350,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.530,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leupeptin, synthetic, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Application
Leupeptin wird als Proteaseinhibitor für Folgendes verwendet: in eiskaltem Lysepuffer zur Entnahme von Zellen für Western-Immunblotting und Immunpräzipitation, in Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP)-Lysepuffer zur Isolation von fragmentierten Chromatinproben, in Lysepuffer I zur Lyse der Zellen für Tandem-Affinitätsaufreinigung (TAP)
Biochem/physiol Actions
Leupeptin unterstützt den Schutz von Motoneuronen vor Apoptose. Es unterstützt außerdem die Muskelfunktion nach einer Nervenverletzung. Es besitzt eine neurotrophe Wirkung und eine wachstumsstimulierende Wirkung.
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM.
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM. In zahlreichen Studien wurde Leupeptin zum Schutz vor Hörverlust eingesetzt, der durch akustische Überstimulation oder dem ototoxischen Antibiotikum Gentamicin verursacht wurde. (Es wird vermutet, dass der Verlust an Haarzellen in der Cochlea durch Calpain gesteuert wird.)
Analysis Note
Leupeptin erzeugt in der HPLC-Analyse mehrere Peaks aufgrund der Gleichgewichte der drei Formen in Lösung. Die Reinheit wird mittels der drei Hauptpeaks bestimmt. Der Großteil an verunreinigendem Peptid ist racemisiertes Leupeptin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2884L579362070
description
synthetic, ≥85% (HPLC)
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
description
>4000 U/mg
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)