Fortfahren mit
L9783
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H38N6O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.01
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥90% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
InChI key
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM.
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM. There have been numerous studies using leupeptin to protect against hearing loss caused by acoustic overstimulation or the ototoxic antibiotic gentamicin. (Loss of cochlear hair cells is believed to be mediated by calpain.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC because of the formation of tautomeric isomers in solution. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0649L5793L8511
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin hydrochloride
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)