Wichtige Dokumente
I9401
Interleukin-1β human
IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤12 pg/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
17.3 kDa
Verpackung
pkg of 5 and 25 μg
pkg of 25 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL1B(3553)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?