Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
RTECS - MT6435000
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
solubility
distilled water: 0.1—1 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNF(7124)
General description
Tumor Necrosis Factor alpha (TNF α), a homotrimer protein made of 157 amino acids, is produced by macrophages/monocytes, T-lymphocytes, and natural killer cells during acute inflammation. soluble and transmembrane form. The precursor form of TNF-α is in transmembrane form (tmTNF-α), which is processed to release soluble form (sTNF-α).
Research area: Apoptosis
Application
Biochem/physiol Actions
Tumor Necrosis Factor alpha (TNF alpha), is an inflammatory cytokine. It coordinates a range of signaling events within cells, leading to necrosis or apoptosis. TNF-α initiates signal transduction pathways by binding to TNFR-1 and TNFR-2. These pathways cause cellular processes such as cell survival, differentiation, and proliferation.
Recombinant, human tumor necrosis factor-α expressed in E. coli., a cytokine produced primarily by activated macrophages, activates a variety of immune defense mechanisms by interactions with polymorphonuclear leukocytes, T cells, antibody-producing B lymphocytes, fibroblasts, and hematopoietic bone marrow cells. Activity is not species-specific. Induces apoptosis in human blood and bone marrow neutrophils and in endothelial cells. Increases the iNOS levels in vascular smooth muscle cells. Involved in pathophysiological processes of several chronic and acute diseases. Stimulates stress-activated protein kinase (SAPK). ED₅₀ = 20-50 pg/ml as measured in a cytotoxicity assay with the TNF-α-susceptible murine L-929 cell line in the presence of Actinomycin D (Cat. No. 114666)
Preparation Note
Mit sterilem dH₂O bis zu einer Endkonzentration von 0,1–1 mg/ml rekonstituieren. Weitere Verdünnungen sollten in einem Medium mit niedrigem Endotoxingehalt oder in einem wässrigen Puffer vorgenommen werden, der ein Trägerprotein wie hitzeinaktivierte FCS oder BSA in Gewebekulturqualität enthält.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C oder -70 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bis zu 3 Monate bei -20 °C oder -70 °C oder bis zu 1 Monat bei 4 °C stabil.
Other Notes
Merck Index 13, 9882.
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?