Wichtige Dokumente
I17003
Interleukin-4 human
IL-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin tested
Synonym(e):
Interleukin-4 human, IL-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Wirksamkeit
≤1 ng/mL ED50
Mol-Gew.
14.9 kDa (glycosylated)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Eignung
endotoxin tested
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)