Fortfahren mit
H9910
Hyaluronsäure-bindendes Protein−Biotin Rind
lyophilized powder
Synonym(e):
HABP-Biotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.05 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 708,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 708,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... VCAN(282662)
Application
Hyaluronsäure-bindendes Protein-Biotin von Rindern wird in der Immunhistochemie von menschlichen Knochenmarkproben zum Nachweis von Hyaluronsäure eingesetzt. Es wird zum Nachweis von Hyaluronan in Xenopus-Kaulquappen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Kann nützlich für den Nachweis von Hyaluronsäure sein.
Physical form
Enthält 1 % Rinderserumalbumin, 0,85 % NaCl und 0,125 % Natriumphosphat.
Analysis Note
Mehrere Bänder auf SDS-PAGE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8549H0161H1759
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
≥98% (HPLC), powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P81282
UniProt accession no.
P02769
UniProt accession no.
P81282
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... VCAN(282662)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
cow ... VCAN(282662)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)