Fortfahren mit
359246
Trimethyloctadecylammoniumbromid
98%
Synonym(e):
Octadecyltrimethylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 547,00
€ 410,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.50
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-294-5
Beilstein/REAXYS Number:
3574090
MDL number:
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
~250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C.[Br-]
InChI
1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SZEMGTQCPRNXEG-UHFFFAOYSA-M
Application
Trimethyloctadecylammonium bromide (C18TAB) is generally used as a surfactant. It can be used in the preparation of polyoxomolybdate-surfactant hybrid layered crystals. It can also be used as a surface modifier in the liquid chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
52365H9151H6269
description
98%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
BioXtra, ≥99%
description
Molecular Biology, ≥99%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline, powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
~250 °C (dec.) (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)