Fortfahren mit
52365
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
CTAB, Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Palmityltrimethylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
cationic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.5% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92, 1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexadecyltrimethylammonium bromide has been used for the isolation of plant high molecular weight DNA as well as plant DNA for use in PCR analysis. It has also been used to preciptate nucleic acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H62695236752370
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or chunks
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
mol wt
average mol wt 62,000
mol wt
364.45 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammoniumbromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)