Wichtige Dokumente
H5160
Hyperforin
≥85% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
InChIKey
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a reference standard for calibration curve generation in high-perfornamce liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
- to test its cytotoxic effect and apoptosis induction in mouse embryonic cells[3]
- as a pregnane X receptor (PXR) in porcine brain capillary endothelial cells for transport assay[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?