Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 942,00 |
Über diesen Artikel
€ 151,00
Produktname
Hippuryl-Arg, carboxypeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
General description
Application
- aminopeptidase from Trogoderma granarium
- exopeptidase from Bactrocera oleae Gmelin, midgut of Plagiodera versicolora
- carboxypeptidase from Pichia pastoris
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?