Merck
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H42O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)