Wichtige Dokumente
GW20021F
Anti-Fibronectin Antibody
chicken polyclonal
Synonym(e):
Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Fibronectin antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-20021F
Konzentration
1.0-1.2 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable