MAB1935
Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11
clone 868A11, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
300
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
868A11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Immunohistochemistry, formalin fixed, 10-25 μg/ml
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable