GS90
GST T1-1, Recombinant Human
Synonym(e):
glutathione S-transferase theta 1
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
8.8 units/mg protein
Mol-Gew.
25 kDa
Konzentration
1.95 mg/mL
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GSTT1(2952)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)