Merck
GN781092
Greiner CELLSTAR® microplate
384 well, TC treated, black μClear®
Synonym(e):
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate, treated microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 781092
Verfügbarkeit
available only in China
Rechtliche Hinweise
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)