Fortfahren mit
M053030
DMT-5-Methyl-dC(ac) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonym(e):
5-Methyl-dC(ac) amidite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H52N5O8P
Molekulargewicht:
785.86
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C42H52N5O8P/c1-28(2)47(29(3)4)56(53-24-12-23-43)55-37-25-39(46-26-30(5)40(44-31(6)48)45-41(46)49)54-38(37)27-52-42(32-13-10-9-11-14-32,33-15-19-35(50-7)20-16-33)34-17-21-36(51-8)22-18-34/h9-11,13-22,26,28-29,37-39H,12,24-25,27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t37-,38+,39+,56?/m0/s1
InChI key
YFUQEQDYBKCNTE-CMFYRTQUSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)