Merck
AL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Synonym(e):
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H52N7O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
885.94
UNSPSC-Code:
41116105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
soluble, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)