Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H49N4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
772.82
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Form:
powder
Solubility:
soluble, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content, <0.4 wt. % water content (Karl Fischer), <0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-locT Phosphoramidit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?