GENA931-100UL
Mouse IgG HRP Linked Whole Ab (from Sheep)
Cytiva NA931-100UL
Synonym(e):
Mouse IgG antibody
Größe auswählen
€ 115,00
Größe auswählen
About This Item
€ 115,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 100 μL
Hersteller/Markenname
Cytiva NA931-100UL
Farbe
Brown (light)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)