Fortfahren mit
GENA934-1ML
Kaninchen-IgG, HRP-verknüpfter Vollantikörper
Cytiva NA934-1ML
Synonym(e):
Kaninchen-IgG-Antikörper
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
25
€ 555,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-1ML
color
Brown (light)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Der mit Meerrettichperoxidase konjugierte Antikörper wird in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (Natriumphosphat 0,1 M, NaCl 0,1 M) mit einem pH-Wert von 7,5 geliefert, die 1 % (w/v) Rinderserumalbumin und einen antimikrobiellen Wirkstoff enthält.
Die Antikörper werden mit Verdünnungsrichtlinien für relevante Anwendungen geliefert und sollten bei 2 bis 8 °C gelagert werden.
Features and Benefits
  • Hochgradig Spezies-spezifisch.
  • Optimiert für die Verwendung mit unseren ECL-Produkten Detektionsreagenzien.
  • Empfohlene Verdünnungen zur Minimierung des Hintergrundes.
Preparation Note
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Analysis Note
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GENA9340-1MLGENA931-1MLGENA934-100UL
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 100 μL
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA9340-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA931-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-100UL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)