Merck
GE80-1129-33
GelBond Film 84 X 94 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-33, pack of 50 pieces
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 50 pieces
Hersteller/Markenname
Cytiva 80-1129-33
Verfügbarkeit
not available in Japan
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)