Merck
GE28-9857-99
Streptavidin Mag Sepharose
Cytiva 28-9857-99, pack of 5 × 1 mL
Synonym(e):
Streptavidin-Magnetperlen
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9857-99
Lagerbedingungen
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Kapazität
>300 μg binding capacity(biotinulated BSA/ml of medium slurry)
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Streptavidin Mag Sepharose ist ein magnetisches Bead für die einfache und effiziente Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung von biotinylierten Biomolekülen. Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen Biotin und dem Streptavidinliganden, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist. Magnetische Beads vereinfachen die Probenhandhabung bei Aufreinigungen auf kleinem Maßstab.
Anwendung
Streptavidin Mag Sepharose ist ein magnetisches Bead für die einfache und effiziente Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung von biotinylierten Biomolekülen. Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen Biotin und dem Streptavidinliganden, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist. Magnetische Beads vereinfachen die Probenhandhabung bei Aufreinigungen auf kleinem Maßstab.
Die Beads sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: 2 x 1 ml, 10 % Medienaufschlämmung und 5 x 1 ml, 10 % Medienaufschlämmung. Ein Milliliter der 10 % Medienaufschlämmung entspricht 100 μl sedimentiertem Medium und ist ausreichend für 20 Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Immunpräzipitationsprotokoll.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aufreinigung von Proteinen aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten mit hoher Kapazität und auf kleinem Maßstab
  • Hohe Reinheit und Ausbeute
  • Leichtes paralleles Screening von Proteinen mit hoher Wiederholbarkeit
  • Leichte Anreicherung von Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (geringer μl- bis hoher ml-Maßstab).
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)