Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 316,00 |
Über diesen Artikel
€ 106,00
Quality Segment
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 4-6 mL
bead size
20-80 μm
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
General description
Fraktionierungsbereich (MW)
Globuläre Proteine: 1.000–5.000
Dextrane: 100–5.000
Application
Other Notes
Die aktualisierte Produktnummer von G2580-500G lautet GE17-0032-02
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility Cytiva | compatibility - | compatibility Cytiva | compatibility Cytiva |
| matrix active group phase | matrix active group - | matrix active group phase | matrix active group phase |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bead size 20-80 μm | bead size 100-300 μm | bead size - | bead size 50-150 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-25
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?