GE27-4110-01
Poly (A)
Cytiva 27-4110-01, pack of 100 mg
Synonym(e):
Polyadenylierte RNA, Polyadenylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 100 mg
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-4110-01
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)