Merck
GE17-1154-01
HiTrap® Q High Performance
Cytiva 17-1154-01, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
Anionenaustauschersäulen, Q Sepharose Hochleistungssäulen
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
quaternary amine
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1154-01
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® Q HP sind vorgepackte gebrauchsfertige starke Anionenaustauscher-Säulen mit Q Sepharose High Performance für die hoch aufgelöste, kleinskalige Proteinaufreinigung.
Anwendung
Methoden & Anwendungen: Proteinauftrennung mittels einer mit einem starken Anionenaustauschmedium vorgepackten HiTrap®-Säule.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 34 μm Korngröße für Hochleistungsaufreinigungen mit hoher Auflösung
  • Bequeme Handhabung und Reproduzierbarkeit für schnelle, einfache Hochleistungstrennungen entweder allein oder in Reihenschaltungen
  • Ausgelegt für den Einsatz mit Spritzen, Schlauchpumpen oder chromatographischen Systemen wie dem AKTA-Design.
  • Starker quartärer Ammonium-Anionenaustauscher (Q)
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Alle anzeigen
Protokolle
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
Alle anzeigen