Merck
GE17-1152-01
HiTrap® SP High Performance
Cytiva 17-1152-01, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
HiTrap SP-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
sulphopropyl
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1152-01
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
3-14
Arbeitsbereich
4-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® SP HP sind vorgepackte, gebrauchsfertige, starke SP Sepharose High Performance-Kationenaustauschersäulen für die hoch aufgelöste, kleinskalige Proteinaufreinigung.
Die kleine Partikelgröße (34 μm) des Mediums ermöglicht eine schnelle Adsorption und Desorption selbst bei großen Probenladungen und hohen Durchflussraten. SP Sepharose High Performance ist ein starkes Kationenaustauschermedium und Q Sepharose High Performance ist ein starkes Anionenaustauschermedium. Beide bleiben aufgeladen und besitzen hohe Ladekapazitäten über breite pH-Bereiche.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 34 μm Korngröße für Hochleistungsaufreinigungen mit hoher Auflösung.
  • Bequeme Handhabung und Reproduzierbarkeit für schnelle, einfache Hochleistungstrennungen entweder allein oder in Reihenschaltungen.
  • Ausgelegt für den Einsatz mit Spritzen, Schlauchpumpen oder chromatographischen Systemen wie dem AKTA-Design.
  • Starker Sulfopropyl(SP)-Kationenaustauscher (Q).
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol + 0,2 M Natriumacetat)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Alle anzeigen
Protokolle
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.