EP5428000410
Eppendorf® Centrifuge 5430 R G
Knob, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Größe auswählen
€ 8.020,00
Größe auswählen
About This Item
€ 8.020,00
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
refrigerated
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
Knob
incl. rotor FA-45-30-11
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5428000410
Parameter
temp. range at -10-40 °C
17500 rpm
30130 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Max. Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
- Max. Geschwindigkeit: 30.130 x g (17.500 U/min)
- Bemerkenswerte Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren
- Soft-Touch Ein-Finger-Deckelverschluss für eine ergonomische Bedienung
Menügeführtes, mehrsprachiges Bedienungsmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) mit großer beleuchteter Anzeige
- 5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf routinemäßige Programme
- Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
- Automatische Rotorerkennung und Ungleichgewichtserkennung für maximale Betriebssicherheit
- Eppendorf QuickLock-System für ein schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)