Merck
GE17-0891-01
Sigma-Aldrich
Percoll®
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
Synonym(e):
Percoll-Medien für Dichtegradienten
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
Verpackung
pack of 1 L
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0891-01
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
8.5-9.5
Dichte
1.13 g/cm3
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Percoll® ist ein klassisches Medium für die Dichtegradientenzentrifugation von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Percoll® besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln, die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind.
Percoll® ist ein niedrigviskoses Dichtegradientenmedium, das zur Vorbereitung von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren eingesetzt wird. Die niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht die Vorbereitung von Zellen auf vorgeformten Gradienten in nur wenigen Minuten unter Anwendung geringer Zentrifugalkräfte (200 bis 1000 × g). Das Medium ist in einfach zu öffnenden, wiederverschließbaren 250-ml- und 1-l-Flaschen erhältlich.
Percoll® besteht aus Kieselgelpartikeln (von 15 bis 30 nm Durchmesser), die mit nicht-dialysierbarem Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Freies PVP ist nur zu 1 % bis 2 % vorhanden. Percoll® ist nicht toxisch, nahezu chemisch inert und haftet nicht an Membranen an. Percoll® Gradienten können innerhalb eines Dichtebereichs von 1,0 bis 1,3 g/ml geformt werden und sind durchweg isoosmotisch.
Percoll® kann ungeöffnet fünf Jahre bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei -20° C kann es nur bis zu sechs Monate gelagert werden. Wenn es bei -20° C gelagert wird, bilden sich nach dem Auftauen Gradienten aus. Der Flascheninhalt muss daher vor Gebrauch durchgemischt werden. Vorgeformte Gradienten können wochenlang gelagert werden, ohne dass sich die Gradientenform verändert, solange der Gradient nicht gefroren wird. Percoll® kann ohne Veränderung der Eigenschaften im pH-Bereich von 5,5 bis 10,0 gepuffert werden. Wenn der pH-Wert unter 5,5 fällt, kann das Produkt gelieren. Gelierung kann auch durch divalente Kationen verursacht werden. Dieser Effekt wird durch erhöhte Temperaturen verstärkt.
Anwendung
Verwendung in ausgeglichenen Salzlösungen, physiologischer Kochsalzlösung oder 0,25 M Saccharose.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Separation von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren (bis zu ~ 70S) unter milden Bedingungen, wobei Viabilität und morphologische Integrität erhalten bleiben.
  • Nicht toxisch für Zellen.
  • Auf physiologische Ionenstärke und pH-Werte einstellbar.
  • Gradienten können entweder vorgeformt oder spontan durch Zentrifugation bei mäßiger Geschwindigkeit in einem Festwinkelrotor generiert werden .
  • Gradienten sind durchweg isoosmotisch und decken zahlreiche Dichten bis zu 1,3 g/ml ab.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jean-Christophe Beltra et al.
Immunity, 52(5), 825-841 (2020-05-13)
CD8+ T cell exhaustion is a major barrier to current anti-cancer immunotherapies. Despite this, the developmental biology of exhausted CD8+ T cells (Tex) remains poorly defined, restraining improvement of strategies aimed at "re-invigorating" Tex cells. Here, we defined a four-cell-stage developmental framework
Jamie S Church et al.
Glia, 65(6), 883-899 (2017-03-03)
Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are present throughout the adult brain and spinal cord and can replace oligodendrocytes lost to injury, aging, or disease. Their differentiation, however, is inhibited by myelin debris, making clearance of this debris an important step for
Qun Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 28212-28220 (2020-10-28)
Somatic mutations are major genetic contributors to cancers and many other age-related diseases. Many disease-causing somatic mutations can initiate clonal growth prior to the appearance of any disease symptoms, yet experimental models that can be used to examine clonal abnormalities
Joseph R Albe et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007833-e1007833 (2019-06-21)
Rift Valley fever virus (RVFV) causes severe disease in livestock concurrent with zoonotic transmission to humans. A subset of people infected with RVFV develop encephalitis, and significant gaps remain in our knowledge of how RVFV causes pathology in the brain.
Ailan Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(2), 309-326 (2020-04-25)
In short-bowel syndrome (SBS), inadequate intestinal adaptation is responsible for the majority of complications, including sepsis, liver failure, and death. In this study, we sought to further delineate the adaptive response to identify potential therapeutic targets. We performed a 75%
Protokolle
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Zur Herstellung eines Percoll-Gradienten muss die Osmolalität von Percoll mit Kochsalzlösung oder Zellkulturmedium eingestellt werden, damit Percoll mit physiologischen Salzlösungen isotonisch wird.