GE17-0170-01
DEAE-Sephadex® A-25
Cytiva 17-0170-01, pack of 100 g
Synonym(e):
DEAE resin, Ion exchange resin
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
diethylaminoethyl
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Leistungsmerkmale
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0170-01
Lagerbedingungen
dry media
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
binding capacity
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.