GE17-0220-01
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-01, pack of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
carboxymethyl
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Leistungsmerkmale
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0220-01
Lagerbedingungen
dry media
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Arbeitsbereich
2-12
Kapazität
binding capacity
Eignung
none detected for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.