The 100G quantity of this product is packaged in a 5 liter white HDPE screw cap bottle. The dimensions are as follows:
Volume - 5000 ml
Length - 168 ± 2 mm
Width - 168 ± 2 mm
Height - 310 ± 3 mm
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,40 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 238,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 530,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 909,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.140,00 |
Über diesen Artikel
€ 68,40
biological source
bovine blood
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
composition
NaCl, ≤4%
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description ≥97% (agarose gel electrophoresis) | description ≥90% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source bovine blood | biological source rabbit | biological source bovine blood | biological source mouse |
| assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL | solubility 0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL | solubility 0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Globuline aus Rinderblut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gern die Verpackungsgröße 100g, γ-Globuline aus Rinderblut (CAS-Nummer: 9007-83-4) bei ihnen bestellen. Können sie uns zufällig sagen wie groß die Verpackungsmaße dieses Gebindes ist? Vielen Dank & viele Grüße
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the product G5009 composed of a mixture of immunoglobulin isotypes, or does it contain only the IgG isotype?
1 answer-
G5009 gamma-globulin is a mixture of IgG, IgM, and IgA.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
1 answer-
The molecular weight of 150,000 is based on 2 heavy chains (55,000 each) and 2 light chains (20,000 each).
Helpful?
-
-
What is the class of immunoglobulins in Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
1 answer-
The gamma-globulin is a mixture of IgG (80%), IgM (10%), and IgA (<10%).