Fortfahren mit
G2018
γ-Globuline aus Kaninchen
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
rabbit
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0011
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
impurities
≤5% NaCl
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
γ-Globulinmoleküle bestehen aus vier Polypeptidketten, von denen zwei Molekülmassen von etwa 50.000 und zwei von etwa 20.000 aufweisen. Die Ketten sind durch Disulfidbindungen vernetzt.
Application
γ-Globuline werden zur Isolierung und Umordnung von einfachen Isoimiden (Iminanhydriden) verwendet.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9894G4386SRE0011
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
human blood
biological source
-
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
impurities
≤5% NaCl
impurities
≤4% NaCl
impurities
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)