Wichtige Dokumente
F5053
Flavin-Containing Monooxygenase-3, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FMO-3
Größe auswählen
€ 1.030,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.030,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55-60 kDa
Verpackung
vial of 2.5 mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... FMO3(2328)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?