Wichtige Dokumente
F4012
Anti-Dog IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:32
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)