Merck
ESPCAS9PRO
Sigma-Aldrich
eSpCas9-Protein
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Synonym(e):
Cas9 mit verbesserter Spezifizität, eCas9, eSpCas9, eSpCas9 1.1, eSpyCas9
Größe auswählen
50 μG
€ 115,00
250 μG
€ 417,00
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 115,00
250 μG
€ 417,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.51
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Verpackung
pkg of 1 kit (3 components)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes eSpCas9-GFP-Protein aus Streptococcus pyogenes (~160 kD) ist ein gebrauchsfertiges Reagens für Genome-Engineering-Experimente. In Kombination mit zielspezifischer Guide-RNA agiert eSpCas9-Protein als eine gerichtete Nuklease, die sich für die Transfektion von Zellkulturen und die beschleunigte Entwicklung von genetisch modifizierten Tieren mittels Injektion eines einzelligen Embryos eignet.
Anwendung
Funktionelle Genomik/Targetvalidierung/Genome Editing
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte Spezifizität im Vergleich zu Wildtyp-Cas9
  • Hochaktiv
  • Bereit zur Injektion/Transfektion
Verpackung
Pkg. mit 50 μg
Pkg. mit 250 μg
Komponenten
Jedes Kit umfasst:
  • ein Fläschchen mit rekombinantem eSpCas9-Protein
  • ein Fläschchen mit 1 ml 1× Verdünnungspuffer
  • ein Fläschchen mit 1 ml nukleasefreiem Wasser mit Glycerin
Prinzip
Neu entwickeltes eSpCas9 ermöglicht die effiziente Manipulation des Zielgens mit etablierten CRISPR-Systemen und weist den Vorteil verringerter Off-Target-Effekte auf. Punktmutationen im chromosombindenden Motiv von SpCas9, wie von Slaymaker, et al. beschrieben, bieten eine höhere On-Target-Genauigkeit ohne Verlust der Spaltungswirkung.[1]
Rekonstituierung
Lyophilisiertes S. pyogenes eSpCas9-Protein sollte erneut in der Rekonstitutionslösung suspendiert werden, um die gewünschte Konzentration zur Lagerung bereitzustellen. Tippen Sie sanft gegen das Röhrchen, um das lyophilisierte Pulver vollständig zu lösen, anschließend 10 Minuten auf Eis inkubieren und das Röhrchen schleudern, um das Material an den Boden des Röhrchens zu bringen.
Sonstige Hinweise
Verwenden Sie unser CRISPR Selection Tool, um gRNA zu bestellen
Sehen Sie sich unsere anderen MISSION® Cas9-Proteine an: SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Enhanced specificity Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
  • Dilution buffer for Cas9 proteins
  • Reconstitution solution for Cas9 proteins
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evan R Stark-Dykema et al.
Scientific reports, 12(1), 8554-8554 (2022-05-21)
Mammalian sex chromosomes are enriched for large, nearly-identical, palindromic sequences harboring genes expressed predominately in testicular germ cells. Discerning if individual palindrome-associated gene families are essential for male reproduction is difficult due to challenges in disrupting all copies of a
CRISPR off-target analysis in genetically engineered rats and mice
Keith R. Anderson, et al
Nature Methods (2018)
CRISPR/Cas9 Endonuclease-Mediated Mouse Genome Editing of One-Cell and/or Two-Cell Embryos by Electroporation, and the Use of Rad51 to Enhance Knock-In Allele Homozygosity via Interhomolog Repair Mechanism.
Garza, et al.
Methods in Molecular Biology, 2631, 253-266 (2023)
Vasin Dumrongprechachan et al.
eLife, 11 (2022-10-15)
Mammalian axonal development begins in embryonic stages and continues postnatally. After birth, axonal proteomic landscape changes rapidly, coordinated by transcription, protein turnover, and post-translational modifications. Comprehensive profiling of axonal proteomes across neurodevelopment is limited, with most studies lacking cell-type and
Yuki Matsushita et al.
Nature communications, 14(1), 2383-2383 (2023-05-15)
The bone marrow contains various populations of skeletal stem cells (SSCs) in the stromal compartment, which are important regulators of bone formation. It is well-described that leptin receptor (LepR)+ perivascular stromal cells provide a major source of bone-forming osteoblasts in
Artikel
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protokolle
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.