Merck
EP951020346
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
semi skirted, size 250 μL, green, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
semi skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020346
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
250 μL
96 well
Farbe
green
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 are semi skirted PCR plates with 96 wells. The plates are green in color and are compatible with most thermal cyclers.
Anwendung
PCR
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 supports a wide variety of PCR applications like:
  • Standard PCR
  • Real time PCR
  • High throughput PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
  • Eppendorf [TM=“twin.tec”] PCR Plates 96 consist of wells with a maximum capacity of 250 µL.
  • The wells are semi skirted and are available with barcodes.
  • These plates have an enhanced well to well tolerance.
  • Eppendorf [TM=“twin.tec”] PCR Plates 96 are suitable for quantitative real-time PCR.
  • An [TM=“OptiTrack”] matrix supports rapid sample identification and reduces pipetting errors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)