Merck
EP0030129504
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
Semi-Skirted, LoBind, PCR clean, working volume 250 μL, colorless, pack of 25
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
25 EA
€ 186,00
€ 186,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
€ 186,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
€ 186,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Well-Größe
96
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
LoBind
PCR clean
Semi-Skirted
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129504 (Global)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Maximales Well-Volumen
250 μm
Arbeitsvolumen
250 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
  • Eppendorf® LoBind twin.tec® PCR plates are available as a one-piece design combining a polycarbonate frame and polypropylene wells.
  • LoBind material ensures minimized sample-to–surface binding for optimal product recovery.
  • Thin-walled wells ensure optimal heat transfer.
  • OptiTrack® matrix for high contrast labeling of the alphanumeric grid for accurate sample identification and to minimize pipetting errors.
  • Raised well rims facilitate effective sealing and prevent cross-contamination.
  • Free from detectable human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
Anwendung
PCR
  • PCR with low template concentration
  • Real-time PCR with low sample concentration
  • Low volume PCR/qPCR
  • NGS DNA library construction
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)