Merck
EP0030129660
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
PCR clean, skirt, green, pkg of 25 ea
Größe auswählen
25 EA
€ 203,00
€ 203,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
€ 203,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
€ 203,00
Check Cart for Availability
Materialien
green wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129660
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Farbe
green
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)