Merck
EP951020320
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
semi skirted, maximum volume 250 μL, yellow, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
semi skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020320
Maximales Volumen
250 μL
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
-200 μL
Farbe
yellow
Eignung
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 are 96 well PCR plates used extensively in various polymerase chain reaction (PCR) applications. These polypropylene plates provide excellent thermal conductivity, ensuring uniform temperature distribution during PCR.
Anwendung
PCR
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 may be used in a wide variety of applications such as:
  • Standard PCR
  • Real time PCR
  • High throughput PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
  • The Eppendorf twin.tec PCR Plates are made from sturdy polycarbonate frames, which help in maintaining the shape at elevated temperatures.
  • They have raised rims which ensures effective sealing on the plates, preventing cross contamination.
  • Eppendorf [TM=“twin.tec”] PCR Plates 96 are semi-skirted with a maximum well volume of 250 µL.
  • These plates are compatible with most thermal cyclers.
  • Twin.tec plates are ideal for quantitative real time PCR.
  • Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Eppendorf twin.tec PCR Plates display improved well – well tolerance.
  • They are semi-skirted for the purpose of labeling and are available with barcodes, upon request.
  • The [TM=“OptiTrack”] matrix feature enables faster sample identification and reduces pipetting errors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)