EP6001081310
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 16 boxes up to 136x136x78 mm (3 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (330 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
5-Compartment
Holds 16 x boxes (3 in.)
including front and back handle for storage of 16 boxes up to 136x136x78 mm (3 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001081310
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(139 mm) (569 mm) (330 mm)
Größe
563x140x330 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)